5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
PC50380-1G
PC50380-250MG
PC50380-5G
APOSPC50380-1GEA
80.1
CHF
APOSPC50380-1G
APOSPC50380-250MG
APOSPC50380-5G
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅FO₃ MW: 180,133 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09038172 CAS-Nummer: 89197-62-6 |