Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50379-1G
PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA
598
CHF
APOSPC50379-1G
APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉FO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09038171 CAS-Nummer: 93849-31-1 |