2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50370-1G
PC50370-250MG
PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA
360
CHF
APOSPC50370-1G
APOSPC50370-250MG
APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel:
C₉H₇F₆NO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17015636 CAS-Nummer: 2402-67-7 |