4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50309-1G
PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA
173
CHF
APOSPC50309-1G
APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Formel:
C₈H₅F₂N MW: 153,129 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703479 CAS-Nummer: 753501-37-0 |