5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503019-1G PC503019-25G PC503019-5G
APOSPC503019-1GEA 99.3 CHF
APOSPC503019-1G APOSPC503019-25G APOSPC503019-5G
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09932124
CAS-Nummer: 956784-89-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III