2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502999-1G PC502999-25G PC502999-5G PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA 115 CHF
APOSPC502999-1G APOSPC502999-25G APOSPC502999-5G APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formel: C₈H₃BrF₃NOS
MW: 298,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200434
CAS-Nummer: 2098276-18-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III