2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502997-1G PC502997-25G PC502997-5G
APOSPC502997-1GEA 26.2 CHF
APOSPC502997-1G APOSPC502997-25G APOSPC502997-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₃BrF₃NO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32200433
CAS-Nummer: 848771-80-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III