2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 95.8 CHF
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Formel: C₇H₃BrFNS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22557657
CAS-Nummer: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III