5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 688 CHF
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31634841
CAS-Nummer: 2244086-36-8
UN: 3265
ADR: 8,II