2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502904-1G
PC502904-250MG
APOSPC502904-1GEA
731
CHF
APOSPC502904-1G
APOSPC502904-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel:
C₈H₅BrF₄ MW: 257.023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634838 CAS-Nummer: 2244087-97-4 UN: 3265 ADR: 8 III |