2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502903-1G
PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA
731
CHF
APOSPC502903-1G
APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634837 CAS-Nummer: 2244088-41-1 UN: 3261 ADR: 8,III |