3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502900-1G
APOSPC502900-1GEA 731 CHF
APOSPC502900-1G
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30829524
CAS-Nummer: 1715032-20-4
UN: 3265
ADR: 8,III