3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502899-1G
PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA
731
CHF
APOSPC502899-1G
APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel:
C₈H₅BrF₄ MW: 257,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634835 CAS-Nummer: 2244087-06-5 UN: 3265 ADR: 8,III |