tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 83.6 CHF
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formel: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
MW: 321,358 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31653061
CAS-Nummer: 2092899-90-4