tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502894-1G
PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA
112
CHF
APOSPC502894-1G
APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formel:
C₁₁H₂₀F₃NO₂S MW: 287,342 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31653057 CAS-Nummer: 2092899-88-0 |