tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502891-1G
PC502891-250MG
APOSPC502891-1GEA
209
CHF
APOSPC502891-1G
APOSPC502891-250MG
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₆F₃NO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17677143 CAS-Nummer: 1208080-46-9 |