tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502890-1G PC502890-250MG
APOSPC502890-1GEA 1580 CHF
APOSPC502890-1G APOSPC502890-250MG
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₄F₃NO₂S
MW: 245,262 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17677141
CAS-Nummer: 1208080-55-0