5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502887-1G
PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA
731
CHF
APOSPC502887-1G
APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634832 CAS-Nummer: 2244083-48-3 UN: 3265 ADR: 8,III |