3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 731 CHF
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formel: C₈H₈BrF
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31634829
CAS-Nummer: 2244087-79-2
UN: 3265
ADR: 8,III