2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502882-1G PC502882-250MG
APOSPC502882-1GEA 731 CHF
APOSPC502882-1G APOSPC502882-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride
Formel: C₈H₈BrFO
MW: 219,051 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28531722
CAS-Nummer: 1780793-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III