4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502881-250MG
APOSPC502881-250MGEA
95.8
CHF
APOSPC502881-250MG
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrFI MW: 314,921 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634827 CAS-Nummer: 2244083-96-1 UN: 3265 ADR: 8,III |