2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502880-1G PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA 731 CHF
APOSPC502880-1G APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267,921 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079786
CAS-Nummer: 1780254-42-3
UN: 3265
ADR: 8,III