2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502716-1G
PC502716-250MG
APOSPC502716-1GEA
868
CHF
APOSPC502716-1G
APOSPC502716-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O₂ MW: 226,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393817 CAS-Nummer: 1261791-09-6 |