Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502714-1G
PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA
710
CHF
APOSPC502714-1G
APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₆ClF₃O₃ MW: 254.59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399023 CAS-Nummer: 1261453-43-3 |