2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 243 CHF
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,564 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393799
CAS-Nummer: 1261617-84-8