[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502654-1G
PC502654-250MG
PC502654-5G
APOSPC502654-1GEA
83.6
CHF
APOSPC502654-1G
APOSPC502654-250MG
APOSPC502654-5G
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040241 CAS-Nummer: 180146-66-1 |