4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC502640-5G
APOSPC502640-5GEA 87 CHF
APOSPC502640-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09881756
CAS-Nummer: 954815-11-3