2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC502631-1G PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA 122 CHF
APOSPC502631-1G APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398159
CAS-Nummer: 868166-20-5