3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC502585-5G
APOSPC502585-5GEA 220 CHF
APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,008 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782075
CAS-Nummer: 916792-62-6