2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502528-1G
PC502528-250MG
PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA
69.6
CHF
APOSPC502528-1G
APOSPC502528-250MG
APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅F₅O₂ MW: 228,116 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561152 CAS-Nummer: 2244080-89-3 |