2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 627 CHF
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
MW: 223,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28791009
CAS-Nummer: 1806305-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III