2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502511-1G
PC502511-250MG
PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA
36.7
CHF
APOSPC502511-1G
APOSPC502511-250MG
APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrF₅O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561169 CAS-Nummer: 2244082-19-5 UN: 1760 ADR: 8,III |