4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-iodobenzene
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 97.5 CHF
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878200
CAS-Nummer: 207989-04-6