2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502502-1G
PC502502-250MG
PC502502-5G
APOSPC502502-1GEA
522
CHF
APOSPC502502-1G
APOSPC502502-250MG
APOSPC502502-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561167 CAS-Nummer: 2244079-72-7 |