3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502477-1G
PC502477-250MG
PC502477-5G
APOSPC502477-1GEA
69.6
CHF
APOSPC502477-1G
APOSPC502477-250MG
APOSPC502477-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅F₅O₂ MW: 228,116 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561160 CAS-Nummer: 2244081-42-1 |