3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502471-1G
PC502471-250MG
PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA
69.6
CHF
APOSPC502471-1G
APOSPC502471-250MG
APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₃ MW: 242,1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561159 CAS-Nummer: 2244085-97-8 |