1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502465-1G
PC502465-5G
PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA
262
CHF
APOSPC502465-1G
APOSPC502465-5G
APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₄O MW: 258,996 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22551456 CAS-Nummer: 1129541-09-8 |