3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC502437-10G PC502437-1G PC502437-5G
APOSPC502437-10GEA 727 CHF
APOSPC502437-10G APOSPC502437-1G APOSPC502437-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
MW: 220,039 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13623651
CAS-Nummer: 1096884-89-7