2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 690 CHF
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29481964
CAS-Nummer: 1698500-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III