3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502420-10G PC502420-1G PC502420-5G PC502420-25G PC502420-100G
APOSPC502420-10GEA 1240 CHF
APOSPC502420-10G APOSPC502420-1G APOSPC502420-5G APOSPC502420-25G APOSPC502420-100G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂BrF₃O
MW: 238,989 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26687662
CAS-Nummer: 137234-99-2