3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502419-10G PC502419-1G PC502419-5G
APOSPC502419-10GEA 850 CHF
APOSPC502419-10G APOSPC502419-1G APOSPC502419-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254,989 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25956267
CAS-Nummer: 118829-12-2