3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502350-1G
PC502350-250MG
APOSPC502350-1GEA
627
CHF
APOSPC502350-1G
APOSPC502350-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Formel:
C₇HBrF₃N MW: 235,989 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756734 CAS-Nummer: 104222-41-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |