3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502348-1G PC502348-5G
APOSPC502348-1GEA 335 CHF
APOSPC502348-1G APOSPC502348-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30830102
CAS-Nummer: 2149598-68-3