3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502342-1G PC502342-250MG PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA 59.2 CHF
APOSPC502342-1G APOSPC502342-250MG APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28739837
CAS-Nummer: 1807192-67-1