2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 528 CHF
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11182355
CAS-Nummer: 23384-75-0