3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502340-1G
PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA
568
CHF
APOSPC502340-1G
APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₅F₄NO MW: 195,114 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD20723017 CAS-Nummer: 206546-19-2 |