3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502337-1G
PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA
731
CHF
APOSPC502337-1G
APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₃ MW: 286,003 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737947 CAS-Nummer: 1805591-69-8 |