4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502333-1G
PC502333-250MG
PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA
715
CHF
APOSPC502333-1G
APOSPC502333-250MG
APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₃ MW: 286,003 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22580935 CAS-Nummer: 1417566-72-3 |