2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502321-1G PC502321-250MG PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA 209 CHF
APOSPC502321-1G APOSPC502321-250MG APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14525492
CAS-Nummer: 1204296-03-6