2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50230-1G
PC50230-250MG
PC50230-5G
APOSPC50230-1GEA
119
CHF
APOSPC50230-1G
APOSPC50230-250MG
APOSPC50230-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Formel:
C₈H₆FIO₂ MW: 280,035 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18396991 CAS-Nummer: 345963-96-4 |